α,α,α,2-Tetrafluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluorobenzotrifluoride
PC7596-100G
PC7596-500G
PC7596-1KG
APOSPC7596-100GEA
622
CZK
APOSPC7596-100G
APOSPC7596-500G
APOSPC7596-1KG
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene 97%
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene
Vzorec:
C₇H₄F₄ MW: 164,1 g/mol Bod varu: 114…115 °C/750mmHg Bod tání: –49 °C Hustota: 1,293 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 17 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000374 CAS číslo: 392-85-8 EINECS: 206-880-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...