Tisk…
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2,2-difluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-(perfluorobutoxy)ethoxy)acetate
PC7594-25G PC7594-5G PC7594-100G
APOSPC7594-25GEA 5760 CZK
APOSPC7594-25G APOSPC7594-5G APOSPC7594-100G
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Vzorec: C₉H₃F₁₅O₄
Bod varu: 50 °C/12mmHg
Hustota: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094429
CAS číslo: 129301-40-2