Tisk…
Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7593-1G PC7593-250MG PC7593-500MG
APOSPC7593-1GEA 0 CZK
APOSPC7593-1G APOSPC7593-250MG APOSPC7593-500MG
Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
Vzorec: C₅H₈F₃NO₂
Bod varu: 50 °C/0,2mmHg
Hustota: 1,345 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08457648
CAS číslo: 914203-47-7