Tisk…
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC7590-100G PC7590-25G PC7590-500G
APOSPC7590-100GEA 1620 CZK
APOSPC7590-100G APOSPC7590-25G APOSPC7590-500G
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride 98%
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Bod varu: 84…85 °C/16mmHg
Bod tání: –22 °C
Hustota: 1,416 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000667
CAS číslo: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
UN: 3265
ADR: 8,II