Tisk…
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7586-10G PC7586-1G PC7586-5G
APOSPC7586-10GEA 6220 CZK
APOSPC7586-10G APOSPC7586-1G APOSPC7586-5G
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile 97%
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO
Bod tání: 58…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052315
CAS číslo: 27328-86-5