Tisk…
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7584-1G PC7584-5G
APOSPC7584-1GEA 3740 CZK
APOSPC7584-1G APOSPC7584-5G
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzenesulphonamide 98%
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₁₂H₈BrF₂NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09475878
CAS číslo: 941294-30-0