Tisk…
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7582-1G PC7582-100MG PC7582-5G
APOSPC7582-1GEA 1990 CZK
APOSPC7582-1G APOSPC7582-100MG APOSPC7582-5G
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 96%
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₄BF₂NO₂
Bod tání: 96…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788245
CAS číslo: 136466-94-9