Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7581-1G PC7581-5G
APOSPC7581-1GEA 4340 CZK
APOSPC7581-1G APOSPC7581-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BBrF₃O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09475807
CAS číslo: 957034-55-8