2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7579-100MG
PC7579-1G
PC7579-250MG
PC7579-10MG
APOSPC7579-100MGEA
3110
CZK
APOSPC7579-100MG
APOSPC7579-1G
APOSPC7579-250MG
APOSPC7579-10MG
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₄H₁₇BBrF₃O₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09475917 CAS číslo: 957066-13-6 |