Tisk…
4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid
PC7577-1G PC7577-250MG
APOSPC7577-1GEA 6520 CZK
APOSPC7577-1G APOSPC7577-250MG
4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 95%
4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₇BF₄O₃
MW: 237.9400 g/mol
Bod tání: 116…119 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09475813
CAS číslo: 957034-62-7