1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7574-1G
PC7574-5G
APOSPC7574-1GEA
1160
CZK
APOSPC7574-1G
APOSPC7574-5G
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene 98%
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene
Vzorec:
C₁₃H₉BrF₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09475823 CAS číslo: 941294-52-6 |