Tisk…
3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7572-1G PC7572-5G
APOSPC7572-1GEA 4370 CZK
APOSPC7572-1G APOSPC7572-5G
3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₂BFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09475829
CAS číslo: 957034-74-1