Tisk…
3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Ethoxy-4-fluorobenzeneboronic acid
PC7571-1G PC7571-5G PC7571-10G
APOSPC7571-1GEA 4040 CZK
APOSPC7571-1G APOSPC7571-5G APOSPC7571-10G
3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid 95%
3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₀BFO₃
MW: 183,97 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09475831
CAS číslo: 900174-65-4