Tisk…
4-(Trifluoromethyl)benzophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Phenyl(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC7570-100G PC7570-25G PC7570-5G
APOSPC7570-100GEA 7840 CZK
APOSPC7570-100G APOSPC7570-25G APOSPC7570-5G
4-(Trifluoromethyl)benzophenone 97%
4-(Trifluoromethyl)benzophenone
Vzorec: C₁₄H₉F₃O
MW: 250,22 g/mol
Bod tání: 114…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000400
CAS číslo: 728-86-9
EINECS: 211-974-3