Tisk…
3-(Trifluoromethyl)benzophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7569-5G PC7569-25G
APOSPC7569-5GEA 1160 CZK
APOSPC7569-5G APOSPC7569-25G
3-(Trifluoromethyl)benzophenone 98%
3-(Trifluoromethyl)benzophenone
Vzorec: C₁₄H₉F₃O
Bod varu: 121…123 °C/1,5mmHg
Bod tání: 51…52 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000389
CAS číslo: 728-81-4
EINECS: 211-973-8