Tisk…
2-(Trifluoromethyl)benzophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7568-100G PC7568-25G PC7568-5G
APOSPC7568-100GEA 11680 CZK
APOSPC7568-100G APOSPC7568-25G APOSPC7568-5G
2-(Trifluoromethyl)benzophenone 98%
2-(Trifluoromethyl)benzophenone
Vzorec: C₁₄H₉F₃O
Bod tání: 58…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000377
CAS číslo: 727-99-1
EINECS: 211-972-2