Tisk…

α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzotrifluoride, p-(Trifluoromethyl)benzonitrile

PC7562-1KG PC7562-250G PC7562-5KG
APOSPC7562-1KGEA 4140 CZK
APOSPC7562-1KG APOSPC7562-250G APOSPC7562-5KG
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile 98%
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Bod varu: 183…185 °C
Bod tání: 37…41 °C
Hustota: 1,278 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001826
CAS číslo: 455-18-5
EINECS: 207-239-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR