Tisk…
1-[(4-Cyano-2-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7561-1G PC7561-5G
APOSPC7561-1GEA 3580 CZK
APOSPC7561-1G APOSPC7561-5G
1-[(4-Cyano-2-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
1-[(4-Cyano-2-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₃FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09750918
CAS číslo: 1000339-81-0