Tisk…
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7560-25G PC7560-5G PC7560-100G
APOSPC7560-25GEA 622 CZK
APOSPC7560-25G APOSPC7560-5G APOSPC7560-100G
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃N
Bod varu: 189 °C
Hustota: 1,2821 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001807
CAS číslo: 368-77-4
EINECS: 206-711-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III