Tisk…
1-[(2-Cyano-4-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7559-1G PC7559-5G
APOSPC7559-1GEA 3580 CZK
APOSPC7559-1G APOSPC7559-5G
1-[(2-Cyano-4-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
1-[(2-Cyano-4-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₃FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09750917
CAS číslo: 1000339-80-9