Tisk…
1,2-Dibromo-2-chloropentafluoropropane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-1,2-dibromopentafluoropropane
PC7549-5G PC7549-1G
APOSPC7549-5GEA 10780 CZK
APOSPC7549-5G APOSPC7549-1G
1,2-Dibromo-2-chloropentafluoropropane 97%
1,2-Dibromo-2-chloropentafluoropropane
Vzorec: C₃Br₂ClF₅
Bod varu: 116…117 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 661-93-8