Tisk…
1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Iodo-3,3,4,4,4-pentafluorobutane
PC7548-100G PC7548-25G
APOSPC7548-100GEA 7710 CZK
APOSPC7548-100G APOSPC7548-25G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane 97%
1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane
Vzorec: C₄H₄F₅I
Bod varu: 100…101 °C
Hustota: 1,936 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00155910
CAS číslo: 40723-80-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III