Tisk…
1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7546-5G PC7546-25G
APOSPC7546-5GEA 2940 CZK
APOSPC7546-5G APOSPC7546-25G
1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
Vzorec: C₅H₃F₉O₃
Bod varu: 117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094428
CAS číslo: 330562-43-1