Tisk…
4-Bromo-3-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7544-100G PC7544-25G PC7544-5G
APOSPC7544-100GEA 3230 CZK
APOSPC7544-100G APOSPC7544-25G APOSPC7544-5G
4-Bromo-3-fluoroaniline 98%
4-Bromo-3-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Bod tání: 65…70 °C
Hustota: 0,982 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672933
CAS číslo: 656-65-5