Tisk…

2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific

PC7543-1G PC7543-250MG
APOSPC7543-1GEA 1700 CZK
APOSPC7543-1G APOSPC7543-250MG
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₄ClF₃O
Bod varu: 160 °C
Hustota: 1,479 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00213793
CAS číslo: 138377-34-1
UN: 3265
ADR: 8,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR