Tisk…
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7541-1G PC7541-5G
APOSPC7541-1GEA 2690 CZK
APOSPC7541-1G APOSPC7541-5G
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅FO₂S
Bod tání: 255…258 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07377074
CAS číslo: 550998-67-9