Tisk…
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
PC7540-100G PC7540-25G PC7540-500G
APOSPC7540-100GEA 705 CZK
APOSPC7540-100G APOSPC7540-25G APOSPC7540-500G
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.12
Bod varu: 247 °C/753mmHg
Bod tání: 219…222 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002562
CAS číslo: 455-24-3
EINECS: 207-242-8