Tisk…
(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
PC7539-25G
APOSPC7539-25GEA 3740 CZK
APOSPC7539-25G
(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆F₃NO₄
MW: 249,15 g/mol
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00091534
CAS číslo: 1735-91-7