Tisk…
3-Chloro-2-fluorothioanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7535-1G PC7535-5G
APOSPC7535-1GEA 4370 CZK
APOSPC7535-1G APOSPC7535-5G
3-Chloro-2-fluorothioanisole 98%
3-Chloro-2-fluorothioanisole
Vzorec: C₇H₆ClFS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09475846
CAS číslo: 214057-24-6