Tisk…
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7534-1G PC7534-250MG PC7534-5G
APOSPC7534-1GEA 2400 CZK
APOSPC7534-1G APOSPC7534-250MG APOSPC7534-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062376
CAS číslo: 853771-90-1