Tisk…
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
PC7530-100G PC7530-500G PC7530-1KG
APOSPC7530-100GEA 622 CZK
APOSPC7530-100G APOSPC7530-500G APOSPC7530-1KG
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.12
Bod varu: 237…240 °C
Bod tání: 103…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002519
CAS číslo: 454-92-2
EINECS: 207-230-2