Tisk…
2-Bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzotrifluoride
PC7524-1G PC7524-500MG PC7524-5G
APOSPC7524-1GEA 6020 CZK
APOSPC7524-1G APOSPC7524-500MG APOSPC7524-5G
2-Bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
2-Bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Bod tání: 142…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14560537
CAS číslo: 400-66-8