3-Fluoro-5-methylanisole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Fluoro-3-methoxy-5-methylbenzene
PC7519-5G
PC7519-1G
APOSPC7519-5GEA
2980
CZK
APOSPC7519-5G
APOSPC7519-1G
3-Fluoro-5-methylanisole 99%
3-Fluoro-5-methylanisole
Vzorec:
C₈H₉FO MW: 140,1600 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13185608 CAS číslo: 160911-11-5 |