Tisk…
4-Bromomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromomethyl-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-Dioxaborolane, 2-[4-(bromomethyl)-3-fluorophenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-, 2-[4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7518-5G
APOSPC7518-5GEA 7740 CZK
APOSPC7518-5G
4-Bromomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
4-Bromomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BBrFO₂
MW: 314,99 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11855987
CAS číslo: 1150271-74-1