Tisk…
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Phenyl(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC7513-25G PC7513-5G PC7513-100G
APOSPC7513-25GEA 5200 CZK
APOSPC7513-25G APOSPC7513-5G APOSPC7513-100G
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol
Vzorec: C₁₄H₁₁F₃O
MW: 252,23 g/mol
Bod varu: 125…127 °C/0,5mmHg
Bod tání: 63…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014397
CAS číslo: 728-80-3