Tisk…
2-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7512-25G PC7512-5G
APOSPC7512-25GEA 17300 CZK
APOSPC7512-25G APOSPC7512-5G
2-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
2-(Trifluoromethyl)benzhydrol
Vzorec: C₁₄H₁₁F₃O
Bod varu: 273…274 °C
Hustota: 1,311 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014396
CAS číslo: 727-98-0