Tisk…
3-Amino-4-fluorophenol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7511-25G PC7511-5G
APOSPC7511-25GEA 3380 CZK
APOSPC7511-25G APOSPC7511-5G
3-Amino-4-fluorophenol 99%
3-Amino-4-fluorophenol
Vzorec: C₆H₆FNO
Bod tání: 141…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09033850
CAS číslo: 62257-16-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III