4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC7510-100G
PC7510-25G
PC7510-500G
APOSPC7510-100GEA
2900
CZK
APOSPC7510-100G
APOSPC7510-25G
APOSPC7510-500G
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₄ClF₃O₂S Bod varu: 118…120 °C/18mmHg Bod tání: 27…34 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042422 CAS číslo: 2991-42-6 UN: 3261 ADR: 8,III |