Tisk…

3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride

PC7509-100G PC7509-250G
APOSPC7509-100GEA 3540 CZK
APOSPC7509-100G APOSPC7509-250G
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244,62 g/mol
Bod varu: 88…90 °C/6mmHg
Hustota: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014724
CAS číslo: 777-44-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR