Tisk…
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7508-100G PC7508-25G PC7508-5G
APOSPC7508-100GEA 5590 CZK
APOSPC7508-100G APOSPC7508-25G APOSPC7508-5G
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₂S
Bod varu: 133…135 °C/14mmHg
Hustota: 1,585 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051696
CAS číslo: 776-04-5
UN: 3265
ADR: 8,II