Tisk…
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7507M-1G PC7507M-5G
APOSPC7507M-1GEA 622 CZK
APOSPC7507M-1G APOSPC7507M-5G
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 95%
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,15 g/mol
Bod tání: 121…128 °C
Hustota: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053042
CAS číslo: 22179-86-8