3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N'-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)-benzenecarboximidamide, N-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzimidamide
PC7507L-100G
PC7507L-25G
PC7507L-5G
APOSPC7507L-100GEA
5460
CZK
APOSPC7507L-100G
APOSPC7507L-25G
APOSPC7507L-5G
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
Vzorec:
C₈H₇F₃N₂O MW: 204,15 g/mol Bod tání: 85…88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02647312 CAS číslo: 40067-80-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...