Tisk…

4-(Trifluoromethyl)benzamide 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7507-100G PC7507-25G PC7507-5G
APOSPC7507-100GEA 2650 CZK
APOSPC7507-100G APOSPC7507-25G APOSPC7507-5G
4-(Trifluoromethyl)benzamide 99%
4-(Trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₆F₃NO
Bod tání: 182…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007998
CAS číslo: 1891-90-3
EINECS: 217-571-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR