Tisk…
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7503-5G PC7503-1G PC7503-10G
APOSPC7503-5GEA 1490 CZK
APOSPC7503-5G APOSPC7503-1G APOSPC7503-10G
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Bod tání: 177 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01569537
CAS číslo: 83265-53-6