Tisk…
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, Cinacalcet Impurity 23
PC7500-100G PC7500-25G PC7500-500G
APOSPC7500-100GEA 787 CZK
APOSPC7500-100G APOSPC7500-25G APOSPC7500-500G
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde 97%
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Bod varu: 83…86 °C/30mmHg
Hustota: 1,304 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003373
CAS číslo: 454-89-7
EINECS: 207-228-1
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III