Tisk…
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7498-1G PC7498-5G
APOSPC7498-1GEA 2320 CZK
APOSPC7498-1G APOSPC7498-5G
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Vzorec: C₈H₆F₃N₃
Bod tání: 119…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972777
CAS číslo: 184163-56-2