Tisk…

3-(Trifluoromethyl)anisole 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7496-100G PC7496-250G PC7496-25G
APOSPC7496-100GEA 1660 CZK
APOSPC7496-100G APOSPC7496-250G APOSPC7496-25G
3-(Trifluoromethyl)anisole 98%
3-(Trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Bod varu: 160 °C
Hustota: 1,217 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000385
CAS číslo: 454-90-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR