Tisk…
5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7493-1G PC7493-250MG
APOSPC7493-1GEA 7510 CZK
APOSPC7493-1G APOSPC7493-250MG
5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
Vzorec: C₆H₅BrF₃NS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09264554
CAS číslo: 1000339-73-0
UN: 3265
ADR: 8,III