Tisk…
3,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7491-5G PC7491-25G
APOSPC7491-5GEA 2900 CZK
APOSPC7491-5G APOSPC7491-25G
3,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
3,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
Bod varu: 115…118 °C/15mmHg
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862035
CAS číslo: 657-02-3