Tisk…

4'-(Trifluoromethyl)acetophenone

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Trifluoromethyl)acetophenone, p-(Trifluoromethyl)acetophenone

PC7490-100G PC7490-10G PC7490-25G
APOSPC7490-100GEA 2070 CZK
APOSPC7490-100G APOSPC7490-10G APOSPC7490-25G
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Bod varu: 79…80 °C/8mmHg
Bod tání: 30…33 °C
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000401
CAS číslo: 709-63-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR